182690
AhR Agonist V, VAF347
The AhR Agonist V, VAF347 controls the biological activity of AhR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
AhR Agonist V, VAF347, (4-(3-Chloro-phenyl)-pyrimidin-2-yl)-(4-trifluoromethyl-phenyl)-amine
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=NC(=NC=C2)NC3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F
InChI
XTKUZTBZRIJTFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Hauben, E., et al. 2008. Blood118, 1214.
Lawrence, B.P., et al. 2008. Blood112, 1158.
Ettmayer, P., et al. 2006. Am. J. Respir. Crit. Care Med.173, 599.
WGK 2