178493
Apoptosis Activator III, Embelin
The Apoptosis Activator III, Embelin, also referenced under CAS 550-24-3, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Apoptosis Activator III, Embelin, Embelin, Embelia ribes, XIAP inhibitor, Embelin, 2,5-Dihydroxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(20)14(18)12-15(19)17(13)21/h12,18,21H,2-11H2,1H3
IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
BIR3
Confezionamento
Attenzione
Risultati analitici
Altre note
Nikolovska-Coleska, Z., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 2430.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3