Documenti fondamentali
178440
Sigma-Aldrich
Ferritin, Apo-, Equine Spleen
Ferritin, Apo-, Equine Spleen, CAS 9013-31-4, is a native protein shell of ferritin molecule lacking iron.
Sinonimo/i:
Ferritin, Apo-, Equine Spleen
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - CD9365000
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
dilute buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Cationi in tracce
Fe: <0.01%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Native apo-ferritin from equine spleen. Protein shell of ferritin molecule lacking iron. Large amounts are present in β-cells of the pancreas where it acts as an antioxidant.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
McDonald, M.J., et al. 1994. FASEB J. 8, 777.
de Silva, D., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.298, 259.
Sun, S., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 25160.
Crichton, R.R. 1974. Structure Bonding17, 67.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3