1.67528
PVDF Dip Tube
for sulphuric acid in 25L canisters
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Dip Tube (PVDF) for sulphuric acid in 25 L canisters,
Temperatura di conservazione
no temp limit