Documenti fondamentali
1.07227
Supelco
Phenolphthalein solution
1% in ethanol, indicator pH 8.2 - 9.8
About This Item
Codice UNSPSC:
12171502
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Phenolphthalein solution 1% in ethanol, indicator pH 8.2 - 9.8
agenzia
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
425 °C
Temp. transizione
flash point 23 °C
Densità
0.89 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Application test: passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)