166900
Fluid A
bottle of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
tecniche
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
125 mL
Volume del flacone
100 mL , filling volume
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Each bottle has a screw cap with septum closure to reducethe risk of cross-contamination and optimize the disinfection procedures.
Applicazioni
The product is robust and suitable for:
- Dissolving or diluting samples,
- Reconstituting commercial microorganism sample.
- As a transport medium for microorganisms
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1