Documenti fondamentali
16-266
Millipore
Agarosio funzionalizzato con proteina G, ad alta scorrevolezza
Protein G Agarose, Fast Flow suitable for medium and low pressure chromatography of IgG from mouse, sheep, and rabbit, and for immunoprecipitations.
Sinonimo/i:
Protein G resin
About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.56
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
L'agarosio fast flow, costituito da particelle o gel di agarosio con un elevato grado di reticolazione (crosslinking), può sopportare pressioni maggiori rispetto alle resine di agarosio standard. Le resine in agarosio fast flow sono ideali, pertanto, per i metodi di cromatografia liquida veloce di proteine (FPLC) e costituiscono la fase stazionaria preferita per la purificazione di anticorpi su scala medio-larga. Questo prodotto contiene proteina G accoppiata covalentemente con bromuro di cianogeno a particelle di agarosio al 4% altamente reticolato. Stabile in tutti i tamponi acquosi solitamente utilizzati nella cromatografia su proteina G.
Applicazioni
L′agarosio fast flow funzionalizzato con proteina A è stato utilizzato nell'immunoprecipitazione. È adatto anche per separazioni cromatografiche a media e bassa pressione di IgG di topo, pecora e coniglio.
Qualità
Valutata abitualmente mediante immunoprecipitazione e purificazione
Stato fisico
Acqua contenente il 20% di etanolo
Stoccaggio e stabilità
1 anno a 4°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Boshi Wang et al.
EBioMedicine, 41, 320-332 (2019-02-13)
Hyper-activation of TGF-β signaling is critically involved in progression of hepatocellular carcinoma (HCC). However, the events that contribute to the dysregulation of TGF-β pathway in HCC, especially at the post-translational level, are not well understood. Associations of deubiquitinase POH1 with
Romina J Walter et al.
Cell death & disease, 13(2), 168-168 (2022-02-23)
Enhancement of Wnt signaling is fundamental for stem cell function during intestinal regeneration. Molecular modules control Wnt activity by regulating signal transduction. CD44 is such a positive regulator and a Wnt target gene. While highly expressed in intestinal crypts and
Jie Hu et al.
FEBS letters, 592(11), 1893-1904 (2018-05-22)
SAMHD1 inhibits Hepatitis B virus (HBV) replication by reducing the intracellular dNTP levels. However, how SAMHD1 phosphorylation is regulated to abrogate its restriction of HBV replication in hepatoma cells is poorly understood. Here, we show that HBV replication and SAMHD1
Julia Bolik et al.
The Journal of experimental medicine, 219(1) (2021-12-18)
Metastasis is the major cause of death in cancer patients. Circulating tumor cells need to migrate through the endothelial layer of blood vessels to escape the hostile circulation and establish metastases at distant organ sites. Here, we identified the membrane-bound
Phosphoinositide-dependent kinase-2 is a distinct protein kinase enriched in a novel cytoskeletal fraction associated with adipocyte plasma membranes
Hresko, R. C., et al
The Journal of Biological Chemistry, 278, 21615-21622 (2003)