Documenti fondamentali
1.51910
Supelco
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 3 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) LiChroCART 250-3, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Superspher®
Caratteristiche
endcapped
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 3 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
4 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
HPLC cartridge
Note legali
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany