Documenti fondamentali
1.50839
Supelco
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinonimo/i:
Cartuccia per HPLC C8 TM=["LiChrospher"] TM=["LICHROCART"]
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Cartuccia LiChroCART 250-4 con fase stazionaria LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm), suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Grado di funzionalizzazione
11.5% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
60 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Cartuccia per HPLC
LiChrospher® RP-select B è un carrier versatile in gel di silice sferica, prodotto secondo metodi tradizionali. Ha proprietà di fase inversa e l′idrofobia di una fase C-8. Questo carrier è particolarmente adatto alla separazione dei composti basici, ma offre anche buone proprietà per la determinazione dei composti neutri e acidi. Questo assorbente è confezionato all′interno di una cartuccia per HPLC LiChroCART 250-4. Il collegamento al sistema per HPLC viene eseguito mediante il supporto per cartuccia manu-CART NT (1.51486).
Risultati analitici
Pressione: ≤ 90 bar
Piastre teoriche (N/m) (toluene): ≥ 50.000
Simmetria (toluene): 0,8-1,4
Fattore di capacità (toluene): 1,0-2,0
Note legali
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany