1.51905
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrospher® 100 NH2 (5µm) Hibar® RT 150-4.6, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L8
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Grado di funzionalizzazione
4.6% Carbon loading
Parametri
400 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Lungh. × diam. int. colonna
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
NH2 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Temperatura di conservazione
no temp limit