1.50858
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 10 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) LiChroCART™ 250-10, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
21.6% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 10 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (toluene): ≥ 20000
Symmetry (toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (toluene): 1.5 - 3.5