1.50742
LiChrospher® 60 RP-select B (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Prodotti consigliati
product name
LiChrospher® 60 RP-select B (10 µm) LiChroCART® 250-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Grado di funzionalizzazione
11.5% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.0