Key Documents
146799
Millipore
Piastre di sedimentazione ICR 30 ml - TSA con Penase e LTHThio
Tween®, Lecithin, Penase, Thiosulfate, Histidine, ICR with non-lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Piastre di sedimentazione pronte all'uso con agar di soia triptico, Agar CASO, Agar al digerito di soia e caseina, Agar di soia triptico con lecitina, Tween, istidina, tiosolfato e Penase, TSA
About This Item
Codice UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Materiali
polystyrene plate
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Forma fisica
plate
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Histidine
Lecithin
Penase
Thiosulfate
Tween®
Confezionamento
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 ea
box of 20 ea
tecniche
active air sampling: suitable
passive air sampling: suitable
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
Colore
light yellow
Intervallo di pH
7.1-7.5
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
bacteria
fungi
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Agar soia triptico + Penase (penicillinasi) + LTHThio sedi. ICR in piastre di sedimentazione da 90 mm (non chiudibili) è progettato per la determinazione del conteggio totale di microrganismi aerobi presenti nell′aria attraverso il monitoraggio attivo o passivo dell′aria nonché delle impronte digitali del personale in isolatori e camere bianche. È un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia serie di batteri, lieviti e muffe. La formulazione del mezzo al digerito di soia e caseina contiene un insieme di peptoni di caseina e di soia che forniscono azoto organico, in particolar modo aminoacidi e peptidi a catena lunga. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico, e il piruvato aggiunto al terreno neutralizza in modo efficace i residui di perossido di idrogeno. Lecitina, polisorbato 80 (Tween®), istidina e tiosolfato di sodio sono agenti che neutralizzano i disinfettanti che contengono agenti attivi come alcol (etanolo o alcol isopropilico al 70%), aldeide, cloruri, dicloroisocianurato, glucoprotamina, acido peracetico, fenoli, composti dell′ammonio quaternario e biguanidi. Al terreno viene aggiunta anche la penicillinasi (≥ 1000 UI/litro) per neutralizzare residui di penicilline, quali benzilpenicillina, ampicillina, amoxicillina, carbenicillina e meticillina.
Applicazioni
Agar soia triptico (TSA, agar al digerito di soia e caseina) è un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia serie di batteri, lieviti e muffe. Il terreno trova applicazione nel monitoraggio ambientale con la determinazione del conteggio totale di microrganismi aerobi nell′aria attraverso il monitoraggio attivo o passivo dell′aria nonché delle impronte digitali del personale in isolatori e camere bianche
Note legali
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2