Documenti fondamentali
1.46770
Millipore
ReadyPlate 55 KIT m Green Agar
suitable for detection, filtration, box of 150 sets 55 mm plates and membrane filters
About This Item
Codice UNSPSC:
41106227
NACRES:
NA.74
Materiali
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Livello qualitativo
agenzia
ISO
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
box of 150 sets 55 mm plates and membrane filters
Produttore/marchio commerciale
ReadyPlate
Dimensione pori
0.45 μm pore size
applicazioni
detection
filtration
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Application: Detection of yeast, mould and aciduric bacteria, Membrane filtration method
Packaging: 55 mm plate and EZ PAK membrane filter (150 sets per box)
Synonym: Schaufuss Pottinger Medium
Note legali
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2