Key Documents
146756
Millipore
IsoBag® Sedimentazione agar soia triptico
IsoBag®, Sodium thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, 190 mm alpha-port ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Piastre di sedimentazione pronte all'uso con agar di soia triptico, TSA, agar al digerito di soia e caseina
About This Item
Codice UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; irradiated
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
rapid transfer port
Composizione
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
Confezionamento
pkg of 80 plates
Produttore/marchio commerciale
IsoBag®
Diam. piatto
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
bacteria
fungi
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
La IsoBag® TSA Settle è progettata per un rapido e comodo trasferimento dei terreni di coltura usati per il monitoraggio dell′aria in isolatori o sistemi RAB. La sacca Beta è costituita da una sacca DPTE sterile in poliuretano compatibile con porte alfa da 190 mm. La sacca contiene 80 piastre di sedimentazione non chiudibili da 90 mm riempite di agar soia triptico con aggiunta di piruvato che neutralizza in modo efficace perossido di idrogeno, lecitina, polisorbato (Tween®) 80, istidina e tiosolfato di sodio per inattivare i residui dei disinfettanti. La piastra può essere usata per la determinazione del conteggio totale degli aerobi dei campioni del monitoraggio attivo e passivo dell′aria nonché del monitoraggio del personale (impronte sui guanti).
Applicazioni
La IsoBag® TSA Settle è una sacca progettata per un rapido e comodo trasferimento dei terreni di coltura necessari al monitoraggio dell′aria in isolatori o sistemi RAB.
Note legali
ISOBAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2