Key Documents
1.46529
Millipore
Tampone ICR
To detect contamination on surfaces in cleanrooms and isolators
Sinonimo/i:
Terreno con digerito di soia e caseina con neutralizzanti, Tryptic Soy Broth con neutralizzanti, TSA
About This Item
Codice UNSPSC:
41112601
NACRES:
NA.74
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 100 units
pH
7.3 ( in H2O)
7.3 (20 °C in H2O)
applicazioni
industrial hygiene (monitoring
)
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
nonselective for
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
I tamponi ICR sono progettati per il monitoraggio ambientale di superfici asciutte in camere bianche e isolatori. Il principio del sistema di analisi è un test qualitativo di presenza/assenza per la contaminazione microbiologica sulla superficie analizzata. Il tampone ICR è un sistema di campionamento compatto per strisciare la superficie, sciacquare e incubare il tampone aprendo il sistema una sola volta. Il tampone ICR si basa su un sistema a camera doppia. Una camera contiene la provetta con il tampone già impregnato, la seconda camera a bulbo contiene un terreno al digerito di soia e caseina con l′aggiunta di polisorbato (Tween® 80), lecitina e piruvato come neutralizzanti. Le due camere sono collegate dallo stelo cavo del tampone che è chiuso prima del campionamento. La chiusura viene aperta rompendo la camera a bulbo superiore. In seguito è possibile spremere il terreno di coltura nell′estremità del tampone.
Applicazioni
I tamponi ICR sono usati per il monitoraggio ambientale di superfici asciutte come aghi da riempimento, tubi o altre superfici difficilmente accessibili in camere bianche e isolatori.
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2