1.46357
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso
bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, white screw cap for wide neck, box of 6 bottles
Sinonimo/i:
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptone Soya Broth
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Descrizione
For the microbiological examination of non-sterile products
Sterilità
sterile
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type white screw cap for wide neck
ready-to-use
Confezionamento
box of 6 bottles
tecniche
direct inoculation: suitable
Capacità bottiglia
275 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.3
applicazioni
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2