1.46219
Mossel Broth
ready-to-use, tube volume 10 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Buffered Glucose-Brilliant Green Bile Broth, EE Broth, Enterobacteriaceae Enrichment Broth acc. to Mossel
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
USP
Livello qualitativo
Descrizione
Selective enrichment of Enterobacteriaceae from non-sterile pharmaceutical products, foodstuff, and other materials
Stato
liquid (ready-to-use)
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
single packed of (10 ml in 17 ml tube with yellow cap (20 or 100 tubes per box))
tube of
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità
17 mL
Volume provetta
10 mL , filling volume
pH
7.2
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
enterobacteriaceae
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Articoli
Culture Media for Compendial Methods