Documenti
1.44194
Millipore
Campionatore microbiologico dell′aria RCS® High Flow Touch
Impaction air sampler based on centrifugal force
About This Item
Codice UNSPSC:
41103403
Materiali
polycarbonate hardware
Nome Commerciale
RCS®
Caratteristiche
model (portable)
portable
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
RCS®
Peso
1.5 kg
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with Agar Strips
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
L′RCS® High Flow Touch è un sistema di campionamento microbico dell′aria costituito da uno strumento e strisce agarizzate, per il monitoraggio dell′atmosfera ambiente e di gas compressi. Il campionatore di microbi nell′aria RCS® High Flow Touch sfrutta il principio dell′impatto centrifugo in cui l′aria è accelerata da un rotore. I microrganismi nell′aria sono poi trasferiti su strisce agarizzate HYCON® di pronto impiego che vengono misurate dopo un opportuno tempo di incubazione. Lo strumento si avvale di uno schermo tattile a colori ad alta risoluzione per comode e rapide manipolazioni e la capacità della batteria è sufficiente per la misura di 35 x 1000 L con una sola carica completa. Lo strumento è consegnato in una valigetta di trasporto che contiene una memorietta Stick USB col software di gestione RCS® , il Manuale Utente, il Rotore, il Tappo protettivo, l′alimentatore, un cavo seriale RS232, un adattatore USB, il Certificato di calibrazione e una Guida Rapida per iniziare.
Applicazioni
L′RCS® High Flow Touch fornisce risultati affidabili e riproducibili per applicazioni in cui serva stabilire la qualità dell′aria presente in camere bianche e isolatori in uso nelle industrie farmaceutiche, medicali, alimentari e cosmetiche.
Caratteristiche e vantaggi
Affidabile
  • Tecnologia consolidata che fa uso di terreni agar standard
  • Batteria concettualmente innovativa con opzioni di controllo avanzate
  • Uno strumento robusto che richiede un servizio di manutenzione minimo
Rapido
  • Tempi brevi di campionamento con un flusso di 100 L/minuto (L/′)
  • Comoda programmabilità da schermo touch
Versatile
  • Portatile, leggero, con alimentazione a batteria
  • Installazione in orizzontale o in verticale, misure fino a 3 metri di altezza
  • Opzioni di campionamento definite dall′utente (ad es: volumi individuali, tempo di ritardo, campionamento intervallato)
Facile da usare
  • Schermo tattile a colori con riportati funzioni e simboli di uso comune
  • Interfaccia utente intuitiva per una navigazione semplice
  • Soluzioni software innovative e facili da integrare
Tecnologia
  • Basse velocità di impatto, turbolenza e flusso di aria controllato
  • Distribuzione omogenea di microrganismi
  • L′agar non secca localmente
  • Facile disinfezione della testa del campionatore caricabile in autoclave
Note legali
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.