Key Documents
1.19153
Millipore
MAS-100® Regulus
About This Item
Codice UNSPSC:
41103403
NACRES:
JA.14
Nome Commerciale
MAS-100®
Caratteristiche
portable
Produttore/marchio commerciale
MAS-100® Regulus
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100 NT®
Descrizione generale
Il MAS-100® Regulus è un anemometro digitale per la calibrazione conforme e la regolazione di tutti i campionatori d′aria microbici MAS-100® con l′eccezione del campionatore d′aria microbico con gas compresso. È stato sviluppato conformemente ai requisiti GAMP 5. La calibrazione del flusso d′aria può essere ricondotta agli standard internazionali. Lo strumento è molto accurato (+/- 1 L/min) fino a un′altitudine di 3000 m sul livello del mare e offre un′ottima ripetibilità.
È prodotto da alluminio anodizzato di robustezza dimostrata, verificata negli studi sul trasporto aereo.
Sensori aggiuntivi, come quello per gli urti, riducono al minimo il rischio di dati di calibrazione errati in caso di caduta dello strumento.
Applicazioni
L′anemometro digitale MAS-100® Regulus offre la calibrazione conforme e automatica e la regolazione di MAS-100 NT® (con o senza filtro), MAS-100 NT® Ex (con o senza filtro), MAS-100 Iso NT® e MAS-100 Iso MH® per mezzo del software C&C installato su PC o MAS-100 VF® per mezzo del software via browser. Inoltre può essere usato per la calibrazione e la regolazione manuale del MAS-100 Eco®. Il flusso di lavoro è identico a quello del precedente anemometro DA-100 NT. Si raccomanda di calibrare e regolare il MAS-100® Regulus con frequenza annuale.
Componenti
L′anemometro digitale MAS-100® Regulus viene consegnato in una solida custodia per il trasporto che comprende i cavi di calibrazione per MAS-100® Iso range, MAS-100 NT®/NT Ex e MAS-100 VF®, una prolunga RS 232 di 10 metri di lunghezza per MAS-100® Iso range, un disco di calibrazione, una chiavetta USB che include i manuali e un certificato di calibrazione.
Note legali
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG