Documenti fondamentali
14-415
Sigma-Aldrich
Ral Assay Reagent (Ral BP1, agarose)
Sinonimo/i:
Agarose Ral Assay, Ral BP1 Assay Reagent, Ral Detection Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Stato
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
affinity binding assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
GST fusion-protein, corresponding to residues 397-519 of rat Ral binding protein (RalBP1) bound to agarose. Also referred to as RLIP and RLP; specifically binds to and precipitates RalA-GTP and RalB-GTP from cell lysates.
Product Source: Expressed in E. coli.
Qualità
Routinely evaluated by Affinity Precipitation/Immunoblot Analysis
Stato fisico
300 μg of protein in 600 μL of a 50% agarose slurry in 50 mM Tris, pH 7.5, 200 mM NaCl, 1% Triton X-100, 20 μM PMSF, 1 mM aprotinin prior to the addition of glycerol to 50%. Liquid suspension.
Stoccaggio e stabilità
1 year at -20°C
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Visita l’Archivio dei documenti
T Goi et al.
Molecular and cellular biology, 19(3), 1731-1741 (1999-02-18)
Ras proteins can activate at least three classes of downstream target proteins: Raf kinases, phosphatidylinositol-3 phosphate (PI3) kinase, and Ral-specific guanine nucleotide exchange factors (Ral-GEFs). In NIH 3T3 cells, activated Ral-GEFs contribute to Ras-induced cell proliferation and oncogenic transformation by