Documenti fondamentali
1.44019
Millipore
Vetrini da contatto Hycon
MacConkey Agar, for enterobacteriaceae, sterile; aseptically filled, single packed of 20 units, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
Hycon® Contact Slides C, MAC agar
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; aseptically filled
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
single packed of 20 units
Produttore/marchio commerciale
HYCON®
pH
7.1 ( in H2O)
Punto di fusione
>95 °C
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
enterobacteriaceae
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Contact Slides C are developed for easy and flexible microbiological monitoring of flat and curved surfaces. Each contact slide is individually sealed in the transparent and flexible primary backing film made from PET and provides a rectangular surface of 25 cm2. MacConkey Agar is a weak selective medium for the isolation of Enterobacteriaceae or specifically E. coli. Bile salts and crystal violet largely inhibit the growth of the gram-positive microbial flora, whereas the growth of most Gram-negative bacteria is supported. Lactose and the pH indicator neutral red are used to detect lactose degradation. Bacteria degrading lactose to acids grow in pink to red colored colonies. Additionally, Escherichia coli and other acid forming bacteria will show a zone of precipitated bile salt around the colonies. Bacteria not degrading Lactose will grow colorless.
Applicazioni
Contact Slides C are designed for the determination of the coliform and E. coli count on dry, sanitized surfaces as well as personnel in controlled clean room environments of production lines, i.e. food and beverages as well as non-sterile and terminally sterilized pharmaceuticals.
Note legali
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)