14-325
Reagente per dosaggio di Rac/cdc42 (PBD di PAK1, agarosio), 300 µg
Specifically binds to & precipitates Rac-GTP & cdc42-GTP from cell lysates. For use in Affinity Binding Assays.
Sinonimo/i:
Assay Reagent for Rac, PAK1 PBD Assay Reagent, Rac/cdc42 Detection Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
affinity binding assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... CDC42(998)
Descrizione generale
Origine del prodotto: proteina PAK-1 umana, espressa in E. coli.
Proteina di fusione GST, corrispondente al dominio legante p21 (PBD, residui 67-150) della PAK-1 umana, fornita legata a resina glutatione-agarosio.
Si lega specificamente ai complessi Rac-GTP e cdc42-GTP da lisati cellulari precipitandoli.
Si lega specificamente ai complessi Rac-GTP e cdc42-GTP da lisati cellulari precipitandoli.
Qualità
Valutata abitualmente mediante precipitazione per affinità/ immunoblotting:
Stoccaggio e stabilità
1 anno a -20°C
Altre note
Per i dati sull'attività specifica, riferirsi al Certificato di Analisi di ogni lotto di questo enzima.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
S H Chiang et al.
Nature, 410(6831), 944-948 (2001-04-20)
The stimulation of glucose uptake by insulin in muscle and adipose tissue requires translocation of the GLUT4 glucose transporter protein from intracellular storage sites to the cell surface. Although the cellular dynamics of GLUT4 vesicle trafficking are well described, the
Antioxidant N-acetylcysteine inhibits the activation of JNK3 mediated by the GluR6-PSD95-MLK3 signaling module during cerebral ischemia in rat hippocampus
Zhang, Quan-Guang, et al
Neuroscience Letters, 408, 159-164 (2006)
Akt inhibits MLK3/JNK3 signaling by inactivating Rac1: a protective mechanism against ischemic brain injury.
Quan-Guang Zhang, Xiao-Tian Wang, Dong Han, Xiao-Hui Yin, Guang-Yi Zhang, Tian-Le Xu
Journal of Neurochemistry null
Ccm1 Regulates Microvascular Morphogenesis during Angiogenesis.
Liu H, Rigamonti D, Badr A, Zhang J
Journal of Vascular Research null
Cardiac remodeling caused by transgenic Over-expression of a corn rac gene.
Elnakish MT, Awad MM, Hassona MD, Alhaj MA, Kulkarni A, Citro LA, Sayyid M, Abouelnaga ZA et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology null