Key Documents
1.41350
SAFC
Alcol polivinilico
4-88, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Alcol poli(vinilico)
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CHOH-]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111042
agenzia
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
scales
tecniche
API processing | nano-milling: suitable
Punto di fusione
160-240 °C
applicazioni
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Quando si lavora a una formulazione farmaceutica, prima di poter lanciare con successo il prodotto farmaceutico finito è necessario fare considerazioni specifiche e affrontare ostacoli impegnativi: la stabilità della formulazione, la cinetica di rilascio e i limiti della biodisponibilità, solo per nominarne qualcuno. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Polivinil alcol 4-88 è un polimero sintetico, biocompatibile, sicuro dal punto di vista tossicologico e multi-compendiale. Fa parte di un portafoglio che include un′ampia gamma di polivinil alcoli di grado farmaceutico con diverse viscosità, gradi di idrolisi e pesi molecolari, adatto a una grande varietà di applicazioni farmaceutiche, comprese formulazioni solide, liquide e semisolide.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1