1.40118
Extran® AP 18
liquid, mild alkaline concentrate
Sinonimo/i:
TM=["EXTRAN"] AP 18 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] AP 18 detergent
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
13.5 (20 °C in H2O)
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Its properties includes:
- surfactant-free
- chlorine-free
- phosphate-free
- free from odorants/dyestuffs
Linkage
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1