1.07563
Extran® AP 12
powder, alkaline
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
pH
12.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
Densità bulk
900 kg/m3
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Linkage
Risultati analitici
pH-value (1 %; water): ≥ 12.5
Foaming volume (5 %; water): ≤ 1 ml
Bulk density: about 90
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1