1.28223
Cloruro di alluminio esaidrato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Aluminium chloride hexahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1