12668-M
Albumin, Human Serum, Fraction V
Sinonimo/i:
Albumin, Human Serum, Fraction V
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Merck USA index - 14, 8468
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
water: 20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3