Documenti fondamentali
1.25157
Millipore
Resina Eshmuno® CPX
MiniChrom Column Eshmuno® CPX, volume 5 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
MiniChrom Column Eshmuno® CPX, 5ml
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
ligand
(Sulfoisobutyl)
Livello qualitativo
Materiali
polypropylene housing
Descrizione
8 x 100mm ESHMUNO®
Nome Commerciale
Eshmuno®
Stato
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
500 cm/hr max. flow rate
Volume
5 mL
Gruppo funzionale matrice
Polyvinyl Ether
Dimens. media particelle
50 μm
pH
7 ( in H2O)
Capacità
~120 mL, resin binding capacity
Temp. transizione
flash point 35 °C
Densità
1 g/cm3
applicazioni
mAb
recombinant protein
vaccine development
Tecnica di separazione
cation exchange
Temperatura di conservazione
no temp limit
Caratteristiche e vantaggi
Eshmuno® CPX chromatography resin enables:
  • Intermediate purification or polishing of monoclonal antibodies
  • High aggregate removal efficiency combined with high dynamic binding capacity
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes.
  • Wide pH and conductivity operating window
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Confezionamento
Plastic bag(s)
Note legali
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C