Documenti fondamentali
1.24511
Millipore
1,4-Dithioerythritol
for biochemistry
Sinonimo/i:
1,4-Dithioerythritol, Clelands reagent, 1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTE
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
229-998-8
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Stato
lyophilized
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
83 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
SC[C@H](O)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 81 - 85 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3