1.19166
RapidMicroBio Perforated Lid
400 hole x 0.7 mm, anodized aluminum, for MAS-100 NT® series, MAS-100 VF® and MAS-100 Eco® suitable for Growth Direct cassettes
Sinonimo/i:
Collection head, Sieve head, Perforated lid
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum lid
agenzia
non-compendial
Caratteristiche
no. of holes 400 autoclavavble
Produttore/marchio commerciale
MAS-100 NT®
MAS-100 VF®
Spessore della sommità
0.7 mm
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with Contact Plates
for use with MAS-100 NT®
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Accessorio