116850
Adenylyl Cyclase Type V Inhibitor, NKY80
The Adenylyl Cyclase Type V Inhibitor, NKY80, also referenced under CAS 299442-43-6, controls the biological activity of Adenylyl Cyclase Type V. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinonimo/i:
Adenylyl Cyclase Type V Inhibitor, NKY80, 2-Amino-7-(furanyl)-7,8-dihydro-5(6H)-quinazolinone
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale orange
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C12H11N3O2/c13-12-14-6-8-9(15-12)4-7(5-10(8)16)11-2-1-3-17-11/h1-3,6-7H,4-5H2,(H2,13,14,15)
SOJUSNIBPPMLCC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Adenylate cyclase (AC) type V isoform
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3