Documenti fondamentali
1.15938
Sigma-Aldrich
Ematossilina monoidrato (C.I.75290)
for microscopy Certistain®
Sinonimo/i:
Ematossilina monoidrato (C.I.75290)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14O6 · xH2O
Peso molecolare:
302.28 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
41116130
Numero indice EU:
208-237-3
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
solid
Composizione
Dye, ≥95% spectrophotometric assay
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
microbe id | staining: suitable
Punto di fusione
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilità
slightly soluble at 20 °C
Densità bulk
500 kg/m3
εmax
155-165 at 290-292 nm in acetonitrile at 0.05 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Hämatoxylin-Monohydrat (C.I. 75290) Certistain® è un colorante per la colorazione specifica del DNA nei nuclei. Si adopera in citologia e istologia. I nuclei assumono una colorazione da blu a viola scuro a nero. Le ematossiline vengono mescolate con sali metallici trivalenti a carica positiva e compongono i cosiddetti laghi di ematossilina utilizzati per la colorazione selettiva dei nuclei (DNA). Certistain® è una linea di prodotti che offre una selezione di coloranti di alta qualità che soddisfano tutti i requisiti di qualità IVD e CE. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l′uso (IFU) che possono essere scaricate da questa pagina internet
Risultati analitici
Contenuto di colorante (spettrofotometria): ≥ 95%
Identità (spettro UV/VIS): conforme al test
Assorbimento massimo λ max (acetonitrile): 290 - 292 nm
Potere assorbente spec. A 1%/1 cm (λmax; 0,05 g/l; acetonitrile): 155 - 165
Emateina (spettrofotometria): ≤ 0,1%
Acqua (secondo Karl Fischer): 5 - 6%
Idoneità per la microscopia: conforme al test
Note legali
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3