Key Documents
1.15058
Supelco
Sodium standard dissolved in oil
1 g/kg Na Certipur®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Livello qualitativo
Temp. transizione
flash point 63 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Assay (Na): 980 - 1020 mg/kg
standard deviation (s) (± mg/kg):
Determination method: Perchloric acid titration.
(traceable to NIST - SRM 84L)
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C