Documenti fondamentali
1.06609
Supelco
Sodium peroxidisulfate
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Sodium peroxidisulfate, Sodium persulfate, Peroxydisulfuric acid disodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-892-1
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (iodometric)
Stato
solid
Potenza
920 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Perdita
≤0.05% loss on drying, 105 °C; 3 hours
pH
3.5-3.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilità
545 g/L
Densità
1.2 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1150 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Linkage
Replaces: SX0703; SX0703-1
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Cr (Chromium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Loss on drying (105 °C; 3 hours): ≤ 0.05 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1