Key Documents
1.15036
Supelco
HPTLC plates, Cellulose F
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinonimo/i:
Cellulose F HPTLC plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
cellulose matrix
glass support
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 50 plates
tecniche
HPTLC: suitable
Spessore strato
60-110 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 10 cm
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
50 Glass plates 20 x 10 cm
Applicazioni
Glass HPTLC Cellulose F plates. Cellulose HPTLC plates size 20 x 10 cm, 50 sheets.
Linkage
Replaces: 15036-6; 15036