113200
Anti-α-Actin Mouse mAb (1A4)
liquid, clone 1A4, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
baboon, rabbit, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTA1(58)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (see comments)
Paraffin Sections (1:50-1:75)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
Fibroblasts, striated muscle, or myocardium
Smooth muscle cells of blood vessels and parenchymal tissue of intestine, testis, or ovary
Altre note
Skalli, O., et al. 1989. J. Histochem. Cytochem37, 315.
Skalli, O., et al. 1986. J. Cell. Biol. 103, 2787.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2