1.12523
Lactalbumin hydrolysate
enzymatically hydrolyzed, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Lactalbumin hydrolysate, enzymatic digest of Lactalbumin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 5 kg
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Store dry and tightly closed)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Solubilità
440 g/L
Densità bulk
450 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
pH-value (2 %; water): 6.5 - 7.5
Amino nitrogen (as N): 5 - 6 %
Phosphorous compounds (as P): ≤ 1.5 %
Ca (Calcium): ≤ 0.2 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.1 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Tryptophane (TLC): 1 - 3 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 15 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 7 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1