Key Documents
1.12048
Sigma-Aldrich
Barium titanate (IV)
Barium titanate (IV). CAS No. 12047-27-7, EC Number 234-975-0.
Sinonimo/i:
Barium titanate (IV), Barium metatitanate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BaO3Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
234-975-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
9.6 (25 °C, 20 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
1625 °C
Densità
6.08 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1400 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;3*-2;+4
VKJLWXGJGDEGSO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (elemental analysis): conforms
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1