396141
Strontium titanate
powder, 99%
Sinonimo/i:
Strontium titanium trioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
Punto di fusione
2060 °C (lit.)
Densità
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Ti/q;2*-1;+2;
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.