Documenti fondamentali
1.11926
Millipore
Yeast extract
for biotechnology Fermtech®
Sinonimo/i:
Yeast extract, Extract of yeast
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
Numero indice EU:
232-387-9
Origine biologica
yeast
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>200 °C
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
410 g/L
Densità
0.5 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
490 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Appearance: Brownishyellow fine powder
Identity: passes test
Total nitrogen (N) (calculated on dried substance): ≥ 8.4 %
Amino nitrogen: ≥ 4.0 %
pH-value: 5.5 - 6.0
Loss on drying: ≤ 6.0 %
Ash (without salt): ≤ 13.0 %
Note legali
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany