Documenti fondamentali
1.09982
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.005 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinonimo/i:
Sulfuric acid solution
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Acido solforico, for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.005 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Grado
reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
0.005 M
tecniche
titration: suitable
pH
1.1 (20 °C in H2O)
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Concentration after dilution to 1l: c(H₂SO₄)= 0.005 mol/l
Amount-of-substance concentration: c(H₂SO₄) = 0.005000 mol/l
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials