Documenti fondamentali
1.09074
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinonimo/i:
Acido solforico
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Acido solforico, c(H2SO4) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
agenzia
reag. USP
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titripur®
Forma fisica
liquid
Qualità
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Confezionamento
Titripac® of
Concentrazione
0.05 M
tecniche
titration: suitable
pH
1.3 (20 °C in H2O)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Estrazione di nanocristalli di cellulosa e nanoparticelle di lignina da Lemna minor L.: Idrolisi acida di biomassa sbiancata e trattata con liquidi ionici. Questa ricerca esplora l'estrazione di nanocristalli di cellulosa e nanoparticelle di lignina mediante idrolisi con acido solforico, evidenziandone l'importanza per lo sviluppo di biomateriali sostenibili (Puglia et al., 2024).
  • Produzione e caratterizzazione di nanocellulosa dalla fibra di Agave cantala. Lo studio utilizza l'acido solforico per la produzione e la caratterizzazione della nanocellulosa dalla fibra di Agave cantala, sottolineando il suo potenziale nel progresso dei biocompositi.(Sumarago et al., 2024).
  • Stabilità e struttura di cluster di bisolfato di ammonio e glicina potenzialmente rilevanti per l'atmosfera. Questo articolo analizza la stabilità e la struttura dei cluster di bisolfato di ammonio e glicina, fornendo indicazioni sulla chimica atmosferica e sul ruolo dell'acido solforico nella formazione degli aerosol (Hariharan et al., 2024).
  • Carbonitruri nanostrutturati di niobio e titanio come supporti per elettrocatalizzatori. Lo studio esamina l'uso dell'acido solforico per sintetizzare carbonitruri nanostrutturati di niobio e titanio, essenziali per migliorare i supporti degli elettrocatalizzatori nelle applicazioni energetiche (McLeod et al., 2024).
  • Sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle di idrossiapatite da idrossido di calcio sporcato con gas sviluppati da ciminiere dell'industria del vetro. Questa ricerca si concentra sulla sintesi di nanoparticelle di idrossiapatite utilizzando acido solforico, mostrandone l'utilità nel riciclaggio dei rifiuti industriali (Abdelmoaty & Mousa, 2024).
Caratteristiche e vantaggi
Accreditamento:
questa soluzione volumetrica è analizzata dal nostro laboratorio di taratura D-K-15185-01-00 accreditato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per l'analisi delle concentrazioni di quantità di sostanza nelle soluzioni volumetriche dal DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - ente nazionale tedesco di accreditamento). Il certificato di accreditamento è disponibile all′indirizzo www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Confezionamento
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Confezionamento Titripac® - tutti i codici SKU che terminano in "4000, 4003, 9010, 9013" - ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/Titripac
Linkage
Sostituisce: SX1243G-6; SX1243G-3
Risultati analitici
Forma liquida
Concentrazione di quantità di sostanza: 0,04975 - 0,05025 mol/L
Incertezza di misura ± 0,00015 mol/L
Tracciabilità agli SRM del NIST
La concentrazione viene determinata mediante titolazione volumetrica ed è riferita a 20°C.
La concentrazione di quantità di sostanza di questa soluzione volumetrica è tracciabile ai materiali di riferimento standard primari (SRM) del National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (tris(idrossimetil)amminometano SRM 723 NIST) per mezzo di uno standard volumetrico di tris(idrossimetil)amminometano (N° Catalogo 1.02408), materiale di riferimento certificato conforme alla norma ISO 17034, analizzato dal laboratorio di taratura accreditato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania nel rispetto della norma DIN EN ISO/IEC 17025. L′incertezza è espressa come incertezza della misura espansa con un fattore di copertura k=2 che abbraccia un livello di confidenza del 95%.
N.B. Il titolo è una fattore di correzione che tiene conto delle variazioni della soluzione volumetrica, dell′apparato di titolazione, della temperatura e di altre condizioni del laboratorio. Per ottenere risultati corretti nella titolazione, si raccomanda di determinare il titolo con l′attrezzatura di laboratorio specifica e in condizioni di laboratorio ben precise, subito dopo avere aperto una nuova bottiglia e poi ad intervalli regolari.
Note legali
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acido solforico for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(H₂SO₄) = 2.5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
Supelco
1.09912
Acido solforico
Idrossido di sodio c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09141
Idrossido di sodio
Acido solforico for HPLC LiChropur™
Supelco
5.43827
Acido solforico
Acido solforico for the determination of fat in cheese (d 1.52) EMSURE®
Supelco
4.80531
Acido solforico
Articoli
SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.