Key Documents
1.09970
Supelco
Acido cloridrico
c(HCl) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
Sinonimo/i:
Cloruro di idrogeno
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Acido cloridrico, for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
1 M
tecniche
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Acido cloridrico c(HCl) = 3.571 mol/l (1/0.28 N), Titripur&#174;
Supelco
1.13134
Acido cloridrico
Acido cloridrico volumetric, 0.1&#160;M HCl (0.1N), endotoxin free
Supelco
2104
Acido cloridrico
Acido cloridrico c(HCl) = 2 mol/l (2 N), Titripur&#174;
Supelco
1.09063
Acido cloridrico
Idrossido di sodio for 1000 ml, c(NaOH) = 0.01 mol/l (0.01 N) Titrisol&#174;
Supelco
1.09961
Idrossido di sodio
Acido cloridrico c(HCl) = 0.357 mol/l (1/2.8 N), Titripur&#174;
Supelco
1.13136
Acido cloridrico
Protocolli
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction