Documenti fondamentali
1.09773
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 100-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome del prodotto
Test in cuvetta del COD (senza Hg), photometric, 100-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
Campo di misura
100-1500 mg/L (COD)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 100 - 1500 mg/l, Spectroquant®
La domanda chimica di ossigeno (COD) è una misura della quantità di ossigeno consumato nel corso dell′ossidazione delle sostanze organiche presenti, che fornisce una chiara indicazione sulla qualità di una fonte d′acqua; è senza dubbio uno dei parametri più importanti nell′analisi delle acque (reflue). Il nostri kit Spectroquant® per il COD permettono di quantificare accuratamente i livelli di COD nel campione in esame.
Questi particolari kit per l′analisi della COD privi di Hg necessitano che il campione sia privo di cloruri per evitare interferenze e risultati errati.
I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette rotonde preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′accluso opuscolo di istruzioni.
Tutti i kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3