1.14538
COD solution A
for measuring range 4.0 - 40.0; 10 - 150 and 100 - 1500 mg/l; 0.30 ml per determination Spectroquant®
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
tecniche
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.25 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
Risultati analitici
Assay (H₂SO₄): 14.0 - 14.9 %
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3