Documenti fondamentali
1.09762
Supelco
Silicon oil 550
for gas chromatography
About This Item
Codice UNSPSC:
12352310
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
>400 °C (DIN 51794)
Punto di fusione
<-35 °C
Temp. transizione
flash point 270 °C
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Risultati analitici
Thermogravimetry (thermogravimetric): 2 % lost of weight over 230°C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
518.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
270 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Silicone oil viscosity 10&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378321
Silicone oil
Silicone oil European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0600000
Silicone oil
Silicone oil viscosity 100&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378364
Silicone oil
Silicone oil viscosity 500&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378380
Silicone oil
Silicone oil viscosity 1,000&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378399
Silicone oil
Silicone oil viscosity 350&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378372
Silicone oil
Silicone oil viscosity 50&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378356
Silicone oil