Key Documents
1.09637
Supelco
Methyl decanoate
reference substance for gas chromatography
Sinonimo/i:
Methyl decanoate, Methyl caprate, Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-766-6
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
0.7 % (v/v)
P. eboll.
>176.7 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-18--10 °C
Temp. transizione
flash point 90 °C
Solubilità
0.0038 g/L
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.5
Identity (IR-spectrum): conforms
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup