Documenti fondamentali
1.09286
Supelco
Sulfuric acid
40%, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Sinonimo/i:
Sulfuric acid solution
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Acido solforico, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
39.5-40.5% (H2SO4)
Impurezze
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
P. ebollizione
119 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-68 °C
Densità
1.30 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (alkalimetric): 39.5 - 40.5 %
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 10 ppm
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4