Documenti fondamentali
1.08774
Supelco
Zinc
dust particle size < 63 µm EMPLURA®
Sinonimo/i:
Zinc
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141750
Numero indice EU:
231-175-3
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 487 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥95% metallic Zn basis (manganometric)
≥97.0% Zn basis (complexometric)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
460 °C
Impurezze
≤0.5% Substances insoluble in nitric acid
P. ebollizione
908 °C/1013 hPa
Punto di fusione
420 °C
Densità
7.14 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1800‑2700 kg/m3
Cationi in tracce
Cd: ≤0.2%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤1.0%
Sn: ≤0.03%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (complexometric, total Zn): ≥ 97.0 %
Assay (manganometric, metall. Zn): ≥ 95.0 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.5 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.2 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 1.0 %
Sn (Tin): ≤ 0.03 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)